224316
Zirconyl chloride octahydrate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Zirconium(IV) oxide chloride, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1