362883
Dibenzyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
TTC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.71 psi ( 55 °C)
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
NLGUJOVLAXLSMX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as phosphitylating reagent in the synthesis of glycosyl phosphites and phosphates
- for phosphorylating the alcohols
- in the preparation of 6-dibenzylphosphate-1,3,5-tri-O-PMB-myo-inositol
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?