Documenti fondamentali
359955
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetic acid complex
98%
Sinonimo/i:
Boron trifluoride-acetic acid (1:2)
About This Item
Formula condensata:
BF3 · 2CH3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.91
Beilstein:
3686517
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
Densità
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(O)=O.FB(F)F
InChI
1S/2C2H4O2.BF3/c2*1-2(3)4;2-1(3)4/h2*1H3,(H,3,4);
COTMJGCQSLZICX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Boron trifluoride acetic acid is a versatile Lewis acid catalyst in organic synthesis with various applications. It is used as a catalyst in various reactions such as esterification, Friedel-Crafts reactions, oxidation, Fries rearrangement, and polymerization reactions.
Applicazioni
Boron trifluoride acetic acid complex is used as a Lewis acid catalyst in the Fries rearrangement reaction, which is a critical step in the total synthesis of furanaphin. It is also used as a co-catalyst in the intramolecular amination reaction of primary sulfonamides to form cyclic carbamates.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)