358819
Dimethyl trimethylsilyl phosphite
95%
Sinonimo/i:
Trimethylsilyl dimethyl phosphite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. ebollizione
36-37 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COP(OC)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15O3PSi/c1-6-9(7-2)8-10(3,4)5/h1-5H3
HWMXPTIFAGBDIK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, used in Fmoc/solid-phase peptide synthesis
- phosphoenolpyruvate (PEP) via trimethylsilylation, bromination and Perkow reaction
- sialyl phosphonate
- sulfonamide phosphonates
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?