35820
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
P. ebollizione
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?