357251
Tantalum
foil, thickness 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ta
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.5 mm
P. eboll.
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.