Key Documents
348562
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyric anhydride
95%
About This Item
Formula condensata:
[C2H5CH(CH3)CO]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +35°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Sebastian Schwindl et al.
Phytochemistry, 144, 58-70 (2017-09-11)
A methanolic extract of Juglans regia L. leaves was fractioned by various chromatographic techniques yielding a total of 40 metabolites belonging to megastigmane, tetralone, phenylpropanoid, neolignane and juglone glycosides. Ten unknown megastigmane glucoside derivatives (juglanionosides A-K, 1-10) and six unknown