347604
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)CCCBr
InChI
1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
NNZGNZHUGJAKKT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Octa-cationic imidazolyl Al(III) phthalocyanine bifunctional catalyst CAT 2.
- Divalent surfactants like N-(3-trimethylammoniumpropyl)hexadecyldimethylammonium dibromide and N-(3-trimethylammoniumpropyl)octadecylammonium dibromide by reacting with surfactant precursor compounds hexadecyldimethylamine (C16NMe2), octadecyldimethylamine (C18NMe2) respectively.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?