Key Documents
343846
Sigma-Aldrich
Boric acid-d3
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
D3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OB(O[2H])O[2H]
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i2D,3D,4D
KGBXLFKZBHKPEV-NRUYWUNFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)