333360
Boron
crystalline, −60 mesh, 99% trace metals basis
Saggio
99% trace metals basis
Stato
crystalline
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Impurezze
<0.5% carbon
Dimensione particelle
−60 mesh
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.