Documenti fondamentali
330736
Sigma-Aldrich
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Beilstein:
10355
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
118 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[C@H]2C3OC(C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C8H6O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h1-6H/t3-,4+,5-,6+
QQYNRBAAQFZCLF-FBXFSONDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Alysia Cox et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 142, 70-82 (2019-06-10)
Nanoparticles may provide a viable way for neuroprotective drugs to cross the blood-brain barrier (BBB), which limits the passage of most drugs from the peripheral circulation to the brain. Heterotelechelic polymer prodrugs comprising a neuroprotective model drug (adenosine) and a