Documenti fondamentali
330647
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl
99%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-2-[2-(bromomethyl)phenyl]benzene, 2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl, 2,2′-Bis(bromomethyl)biphenyl, 2,2′-Di(bromomethyl)biphenyl, o,o′-Bis(bromomethyl)biphenyl
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCc1ccccc1-c2ccccc2CBr
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H,9-10H2
VDXGURZGBXUKES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl was used in the preparation of mononuclear rhodium(III) complex with a nine-membered S, S-chelate ring. It was also used in the preparation of 1,1′-binaphthyl-substituted α-aminoisobutyric acid, a new chiral atropoisomeric α,α-disubstituted glycine.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nobuto Yoshinari et al.
Inorganic chemistry, 47(17), 7450-7452 (2008-08-07)
Treatment of fac-[Rh(aet) 3] (aet = 2-aminoethanethiolate) with 2,2'-bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl gave a mononuclear rhodium(III) complex with a nine-membered S, S-chelate ring, fac-[Rh(aet)(L)] (2+) ([ 1] (2+), L = 2,2'-bis(2-aminoethylthiomethyl)-1,1'-biphenyl). Complex [ 1] (2+) afforded a pair of atrop diastereomers, Delta SS(
Novel α, α-disubstituted a-aminoacids with axial dissymmetry and their N-or C-protected derivatives.
Mazaleyrat J-P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(4), 619-631 (1997)