Documenti fondamentali
325260
Sigma-Aldrich
Methyl glycolate
98%
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Methyl 2-hydroxyethanoate, Methyl hydroxyacetate
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
Beilstein:
1699571
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
17 mmHg ( 52 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
149-151 °C (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Synthesis of methyl glycolate from the carbonylation of HCHO using heteropoly acids (HPAs) as catalysts, followed by esterification with methanol was reported. Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters was reported.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Highly effective synthesis of methyl glycolate with heteropolyacids as catalysts.
Sun Y, et al.
Catalysis Communications, 10(5), 678-681 (2009)
Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters: comparison with ragout-jet FTIR spectroscopy.
Farnik M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 6(19), 4614-4620 (2004)