Documenti fondamentali
325198
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
130-131 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
MGUPHQGQNHDGNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Raman and FTIR spectra of the 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V Mukherjee et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 77(4), 787-794 (2010-09-11)
Raman and FTIR spectra of the 2,3,6-tri-fluorobenzoic acid molecule have been recorded in the regions 50-4000cm⁻¹ and 400-4000cm⁻¹, respectively. Vibrational frequencies have been calculated by employing DFT method in dimeric form in optimum state. SQM force field has also been