Documenti fondamentali
326267
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.08
Beilstein:
2052670
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)
SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid was used in preparation of series of new organotin(IV) 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Self-assembled diorganotin (IV) moieties with 2, 3, 4, 5-tetrafluorobenzoic acid: Syntheses, characterizations and crystal structures.
Ma C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 359(13), 4179-4190 (2006)
Jihye Kim et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(5), 1067-1073 (2018-12-20)
Single-drop microextraction (SDME) and large-volume sample stacking using an electroosmotic flow pump (LVSEP) were coupled with capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MS) for sample cleanup and preconcentration. Without filtration or centrifugation of a soil sample containing debris, SDME using a pentanol acceptor