319864
α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CF3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4610 (lit.)
P. ebollizione
64-65 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?