Documenti fondamentali
309664
Sigma-Aldrich
[1R-(2-endo,3-exo)]-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-acetic acid
99%
Sinonimo/i:
(−)-Isoborneolacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
107-111 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)