306010
3,5-Difluoronitrobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Punto di fusione
17 °C (lit.)
Densità
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular structure of 3,5-difluoronitrobenzene was studied by gas-phase electron diffraction, MP2 ab initio and by B3LYP density functional calculations.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Olga V Dorofeeva et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(22), 5002-5009 (2008-05-09)
3,5-Difluoronitrobenzene (3,5-DFNB) and 2,6-difluoronitrobenzene (2,6-DFNB) have been studied by gas-phase electron diffraction (GED), MP2 ab initio, and by B3LYP density functional calculations. Refinements of r h1 and r e static and r h1 dynamic GED models were carried out for