282707
Chlorotributylsilane
97%
Sinonimo/i:
Tributylchlorosilane, Chlorotributylsilane, Tributylsilyl chloride
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
250-252 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?