Key Documents
305251
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Trifluoroacetamido)succinic anhydride
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Trifluoroacetamidosuccinic anhydride, N-Trifluoroacetyl-L-aspartic acid anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −28.0°, c = 1 in THF
Punto di fusione
131-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
anhydride
ester
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)N[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4F3NO4/c7-6(8,9)5(13)10-2-1-3(11)14-4(2)12/h2H,1H2,(H,10,13)/t2-/m0/s1
ABTJOHYOWBAGTP-REOHCLBHSA-N
Applicazioni
Useful in the synthesis of 2-amino-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, a potent dopamine agonist. Used in the synthesis of sweetening agents, such as N-trifluoroacetyl-L-aspartic acid α-amides and α-anilides.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 50, 3619-3619 (1985)
L-4'-Cyano-3-(2,2,2-trifluoroacetamido)succinanilic acid and related synthetic sweetening agents.
M Lapidus et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(2), 163-166 (1973-02-01)