299367
Urea-12C
99.9 atom % 12C
Sinonimo/i:
Carbamide-12C
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
13C-depleted
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Stato
solid
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
N[12C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+0
XSQUKJJJFZCRTK-IGMARMGPSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)