Documenti fondamentali
298719
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate
99%
About This Item
Formula condensata:
C7H11(O)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)