289108
Chloro(dimethyl)octadecylsilane
95%
Sinonimo/i:
Dimethyloctadecylchlorosilane, Octadecyldimethylchlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
145-155 °C/0.005 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?