288462
Phosphorus tribromide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.27 psi ( 54 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.697 (lit.)
P. eboll.
175 °C (lit.)
Punto di fusione
−41.5 °C (lit.)
Densità
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?