Documenti fondamentali
283800
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Br13CH2 13COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.99
Beilstein:
5328898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
1.524 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1
PQJJJMRNHATNKG-CQDYUVAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)