280348
2-Bromooctanoic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
contiene
Silver Wool as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.