242837
2-Bromohexanoic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Bromocaproic acid
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C/18 mmHg (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
Densità
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter