Documenti fondamentali
279323
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzoyl chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Formula condensata:
C6H513COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
1.219 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)