278610
Moroxydine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
211-214 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
FXYZDFSNBBOHTA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)