278394
3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
98%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-1-hexyne-3-ol, 3,5-Dimethylhexyn-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.34 (vs air)
Tensione di vapore
4.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
150-151 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-5-8(4,9)6-7(2)3/h1,7,9H,6H2,2-4H3
NECRQCBKTGZNMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1-hexen-3-ol via one-pot palladium-mediated hydrostannylation/Stille cross-coupling.
- 3,5-dimethyl-1-hexyn-3-acetate via esterification with acetic anhydride in a neutral ionic liquid (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate).
- 3,5-Dimethyl-3-hydroxy-1-hexen-1-yl benzoate via anti-Markovnikov addition of benzoic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions