493023
3-Methyl-1-penten-4-yn-3-ol
98%
Sinonimo/i:
Ethynyl methyl vinyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
63-65 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)(C=C)C#C
InChI
1S/C6H8O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,5,7H,2H2,3H3
VBATUBQIYXCZPA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
90.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?