275271
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C10H5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.18
Beilstein:
3288005
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
265 °C±10 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2cc(O)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,12-13H,(H,14,15)
QMWOUSYSNFCKAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid served as a substrate for the enzyme NcsB1 (an O-methyltransferase involved in the biosynthesis of the enediyne antitumor antibiotic neocarzinostatin) in the NcsB1-catalyzed O-methylation of 2,7-dihydroxy-5-methyl-1-naphthoic acid.
Applicazioni
3,7-Dihydroxy-2-naphthoic acid was used in the synthesis of 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Yinggang Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a