Documenti fondamentali
73178
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
Sinonimo/i:
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.08
Beilstein:
2372925
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
98.0-102.0% (wt., AT)
Stato
powder
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)