Key Documents
275204
Sigma-Aldrich
3,3,3-Tris(4-chlorophenyl)propionitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
(ClC6H4)3CCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(CC#N)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H14Cl3N/c22-18-7-1-15(2-8-18)21(13-14-25,16-3-9-19(23)10-4-16)17-5-11-20(24)12-6-17/h1-12H,13H2
SGXWKWVVMYKJNN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)