274666
Thymoquinone
≥98%
Sinonimo/i:
2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
Saggio
≥98%
Stato
solid
tecniche
titration: suitable
Colore
yellow
P. ebollizione
230-232 °C (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Thymoquinone is employed in preclinical studies as a neuroprotective and anticonvulsant agent.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?