Documenti fondamentali
G0400100
Glyceryl trinitrate solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glycerol trinitrate solution, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3O9
Peso molecolare:
227.09
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glyceryl trinitrate
Stato
solution
contiene
~99% Ethanol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Concentrazione
≤1%
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Glyceryl trinitrate solution EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)