274585
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal
95%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, (1-Methoxy-2-methyl-1-propenyloxy)trimethylsilane, MTDA
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
35 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride
- as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization
- as a versatile reagent in conjugate addition and aldol reactions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
32872-50MG | |
32872-100MG | 4061826717752 |
274585-25G | 4061837014598 |
274585-100G | 4061837014581 |
274585-5G | 4061826153208 |