Documenti fondamentali
519324
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
97%
Sinonimo/i:
(1,1-Dimethylethyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, (tert-Butyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, 1-Methoxy-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethylene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethylene, Ketene methyl t-butyldimethylsilyl acetal, Ketene tert-butyldimethylsilyl methyl acetal, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(OCH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-8(10-5)11-12(6,7)9(2,3)4/h1H2,2-7H3
UVCCWXJGWMGZAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective addition of ketene silyl acetals to nitrones catalyzed by chiral titanium complexes. Synthesis of optically active ?-amino acids.
Murahashi SI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(12), 2888-2889 (2002)
New indenyl phosphinooxazoline complexes of iron and their catalytic activity in the Mukaiyama aldol reaction.
Lenze M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2855-2858 (2010)
Three-step assembly of 4-aminotetrahydropyran-2-ones from isoxazoline-2-oxides.
Naumova AS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(24), 12467-12475 (2014)
Recent developments in the syntheses of the epothilones and related analogues.
Watkins EB, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 4071-4084 (2006)