Key Documents
269492
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
97%
About This Item
Formula condensata:
[2-(HO)C6H4CH=N]2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2\N=C\c3ccccc3O
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24/h1-14,23-24H/b21-13+,22-14+
HXFYGSOGECBSOY-JFMUQQRKSA-N
Descrizione generale
N,N′-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine is a tetradentate Schiff base. It is also called as salophen. It serves as a chelating agent for metal ions such as Fe(II/III), Mn(II/III),Co(II), Ni(II), Zn(II) and Cu(II).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[N, N?-Bis (salicylidene)-1, 2-phenylenediamine] metal complexes with cell death promoting properties
Hille A, et al.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 14(5), 711-725 (2009)
Spectroscopy studies on Schiff base N, N?-bis (salicylidene)-1, 2-phenylenediamine by NMR, infrared, Raman and DFT calculations
De Toledo TA, et al.
Journal of Molecular Structure, 1097, 106-111 (2015)