268887
2-Isopropylaniline
97%
Sinonimo/i:
o-Aminocumene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
112-113 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?