Documenti fondamentali
237337
Sigma-Aldrich
2-Propylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
222-224 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Electropolymerization of 2-propylaniline in highly acidic medium yields poly(2-propylaniline) film. Polymerization and intercalation of 2-propylaniline into iron (III) oxychloride via in situ polymerization/intercalation process has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In situ polymerization/intercalation of substituted anilines into iron (III) oxychloride.
Scully SF, et al.
Solid State Ionics, 181(19), 933-938 (2010)
Poly (2-propylaniline): an electroactive polymer, soluble in organic medium in the reduced state.
Bidan G, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 271(1), 59-68 (1989)