263443
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
145-146 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- preparation of (2S)-1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,1-dimethyl-1-sila-ethoxy)-propan-1-one
- enantiomeric preparation of the key intermediate of chiral azole antifungal agents by a chemoenzymatic process
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?