261599
4-(Trimethylsilyl)morpholine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.30
Beilstein:
1071480
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
160 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?