Documenti fondamentali
261424
Sigma-Aldrich
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene
97%
Sinonimo/i:
4,5-Methylenephenanthrene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Beilstein:
2043908
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
353 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)