Key Documents
BCR339
6H-Benzo[cd]pyren-6-one
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Beilstein:
2052940
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23
InChI
1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H
CLIKSBRDCNSYNO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR339
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)