D31206
Dibenz[a,c]anthracene
97%
Sinonimo/i:
1,2:3,4-Dibenzanthracene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
518 °C (lit.)
Punto di fusione
205-207 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
RAASUWZPTOJQAY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)