Documenti fondamentali
259519
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
99%
Sinonimo/i:
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Beilstein:
1700447
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
187-188 °C (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Nonanone has been used as internal standard in determination of significant volatile components of pacharan (alcoholic beverage).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quantification of significant volatile components of pacharan.
Fernandez-Garcia T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 206(6), 414-416 (1998)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The