257192
Triethylborane
≥95%
Sinonimo/i:
Triethylboron
Saggio
≥95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
95 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Enantioselective umpolung allylation of aldehydes
- Preparation of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts
Catalyst for:
- Radical reductions of alkyl bromides and iodides bearing electron withdrawing groups with N-heterocyclic carbene boranes
- Synthesis of 1-substituted pyrrolines by N-diallylation of amines and ring-closing metathesis
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Alkene hydrogenations
- Aminyl radical cyclizations onto silyl enol ethers
Modifier for single-site organochromium ethylene polymerization catalysts
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Note legali
Adattatore in ingresso con setto
Comunemente ordinati con questo prodotto
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
257192-100G | 4061826059142 |