256145
2-Ethylacrolein
contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Ethylpropenal, 2-Methylenebutyraldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h4H,2-3H2,1H3
GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can also be used as a reactant:
- In the total synthesis of (±)-tabersonine, an indole alkaloid of the Aspidosperma family.
- To prepare 2-ethylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde via enantioselective Diels-Alder reaction with cyclopentadiene in the presence of chiral Lewis acid catalyst.
- To synthesize diethyl 5-ethyl-2,3-pyridinedicarboxylate by reacting with 2-chloro-3-oxo-succinic acid diethyl ester using ammonium acetate as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
256145-5G | 4061826043448 |