Documenti fondamentali
W364620
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenal
≥97%, FG
Sinonimo/i:
3-Methylcrotonaldehyde, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Numero FEMA:
3646
Beilstein:
1734740
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
05.124
NACRES:
NA.21
Organolettico:
cherry; fruity; nutty; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Tensione di vapore
7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
133-135 °C (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cherry; fruity; nutty; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Study on the reaction of 3-methyl-2-butenal and 3-methylbutanal with Cl atoms: kinetics and reaction mechanism.: Focuses on the kinetics and mechanisms of reactions between 3-methyl-2-butenal and chlorine atoms, which are crucial for understanding its stability and reactivity in environmental contexts (Shi et al., 2022).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)